Learn More
Estándar de silicio para ICP, 1000μ g/ml en H2O, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11498839 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11498839 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11498839 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSI9A2X
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Si1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Na2O3Si
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; dioxido(oxo)silano
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:60720
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio