Learn More
Estándar de silicio, 1000 mg/L en H2O /0,24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16301256 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
30 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16301256 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
10293952 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16301256 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSI92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.86€
    42.41€ / 30 ml
    Ahorro 4.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178.153 g/mol
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Si1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular F6H8N2Si
Peso molecular (g/mol) 178.153
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de     matriz    N.º decat. H2O/tr.HF    1000 μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLSI9-