Learn More
Objetivo de pulverización de silicio, 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404825 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15404825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040891.KS
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-21-3
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Si
Número MDL MFCD00085311
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nombre IUPAC silicona
Peso molecular (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Porcentaje de pureza 99.999%