Learn More
Bolos de silicio, 9,5 mm de diámetro x 9,5 mm de longitud, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364978 25 g 25 g
11374978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043926.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Molecular Formula: Si | Molecular Weight: 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silicon slugs
Nombre de nota 9.5mm (0.375 in.) dia. x 9.5mm (0.375 in.) length
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Peso ≈1.57g/slug
Formulario ≈ 1,57 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9999%