Learn More
Varilla de silicio, policristalina, sin pulir, 1,6 cm de diámetro, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377818 10 mm 10 mm
11387818 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036376.HF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon rod
Nombre de nota Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Peso ≈4.68g/cm
Formulario Policristalino
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9999%