Learn More
Varilla de silicio, 0,828 cm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466605 100 mm 100 mm
1 options
Código de producto. 15466605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044625.DM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon rod
Nombre de nota 0.828cm (0.326 in.) dia.
CAS 7440-21-3
Cantidad 100 mm
Olor Odorless
Formulario Varilla
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Si
Número MDL MFCD00085311
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nombre IUPAC silicona
Peso molecular (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Porcentaje de pureza 99.999%