Learn More
Polvo de silicio, cristalino, APS≤50 mm, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Aspecto | Powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Densidad | 2.33g/cm3 |