Learn More
Polvo de silicio, cristalino, APS ≈ 100 nm, 99 %, plasma sintetizado, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Silicon powder |
| Nombre de nota | Plasma Synthesized |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | APS ≈100nm |
| Formulario | cristalino/a/s |
| Número UN | UN1346 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.