Learn More
Polvo de silicio, cristalino, malla -140, 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Para pulverización por plasma
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon powder |
| Color | Gris |
| Cantidad | 50 g |
| Tamaño de malla | −140 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo cristalino |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1346 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación