Learn More
Polvo de silicio, cristalino, malla - 100 + 325, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393248 50 g 50 g
11303258 10 g 10 g
11383248 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036212.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon powder
Color Blanco
Cantidad 50 g
Tamaño de malla −100+325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo cristalino
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1346
Porcentaje de pureza 99.999%