Learn More
Polvo de silicio, cristalino, malla- 100 + 200, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15477015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15477015 50 g 50 g
15467015 10 g 10 g
15487015 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15477015 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045609.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silicon
Color Negro a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Gray to black powder