Learn More
Placa de silicio, 12,5 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
25 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323488 25 x 25 mm 25 mm
11450211 50 x 50 mm 50 mm
11313488 100 x 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039109.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon plate
Nombre de nota 12.5mm (0.5 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈19.09g/25x25mm
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%