Learn More
Lauda™ Aceite de silicio
Código de producto. 10673503
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5L.
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10673503 5L. 20 litros
1 options
Código de producto. 10673503 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor LZB 321
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5L.
Intervalo de temperatura De -50 °C a +120 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 5 L
Temperatura máxima (métrico) 120 °C
Viscosidad 5 mm2/s a 25 °C