Learn More
Masa de silicio, 10 cm y hacia abajo, 98,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381418 1 kg 1 Kg
11391418 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010335.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon lump
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Tamaño de partículas 10cm (3.9 in.) & down
Formulario Masas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 98.4%