Learn More
Hirschmann™ Tapa con tirador de silicona
Código de producto. 10564252
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10564252 Silicona 1 PCS
1 options
Código de producto. 10564252 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9240796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    59.63€ / paquete de 1
    Ahorro 34.37€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Tapa de silicona para placas de 96 pocillos Hirschmann™, perforable.
  • Hecho de silicona
Especificaciones
Material Silicona
Tipo de producto Tapa con tirador
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos