Learn More
Óxido de silicio(IV), polvo, 1,5 micrómetros, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silicon(IV) oxide is used in a variety of applications such as manufacturing of glass, ceramics and abrasives, and water filtration. It is a common additive in dentifrice oral care applications and the production of foods, where it is used primarily as an anti-caking and free-flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de silicio(IV) se utiliza en diversas aplicaciones, como la fabricación de vidrio, cerámica y abrasivos, y la filtración de agua. Es un aditivo común en las aplicaciones de dentífrico para el cuidado bucal y en la producción de alimentos, donde se utiliza principalmente como agente antiaglomerante y de flujo libre en alimentos en polvo, o para absorber agua en aplicaciones higroscópicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con el fluoruro de hidrógeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(IV) oxide |
| Punto de fusión | 1710°C |
| Nombre de nota | 1.5 micron |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2 |
| Índice Merck | 14,8493 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |