Learn More
Óxido de silicio(IV), polvo, 1,5 micrómetros, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303886 25 g 25 g
11313886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16987.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used in a variety of applications such as manufacturing of glass, ceramics and abrasives, and water filtration. It is a common additive in dentifrice oral care applications and the production of foods, where it is used primarily as an anti-caking and free-flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de silicio(IV) se utiliza en diversas aplicaciones, como la fabricación de vidrio, cerámica y abrasivos, y la filtración de agua. Es un aditivo común en las aplicaciones de dentífrico para el cuidado bucal y en la producción de alimentos, donde se utiliza principalmente como agente antiaglomerante y de flujo libre en alimentos en polvo, o para absorber agua en aplicaciones higroscópicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con el fluoruro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Punto de fusión 1710°C
Nombre de nota 1.5 micron
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,8493
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 2