Learn More
Óxido de silicio(IV), polvo, 0,5 micrómetros, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373876 100 g 100 g
11363876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16985.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Óxido de silicio(IV), 99,9 %, O2Si, número CAS-7631-86-9, sílice, amorfo, anhidro silícico, tridimita, tierra de infusorios, dióxido de silicio, sílice, cristobalita, cuarzo, aerosil, tierra diatomácea, 100 g, 2230 °C, CHEBI:30563, 231-545-4, 60,09, advertencia
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de silicio(IV) se utiliza en la fabricación de cristal para ventanas, vasos, botellas de bebidas y muchos otros materiales. Las fibras ópticas para telecomunicaciones están hechas de sílice. También se utiliza como materia prima para muchas cerámicas como la loza, el gres y la porcelana. Además, la sílice es un aditivo común en la producción de alimentos y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es un compuesto de silicio muy estable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Punto de fusión 1710°C
Nombre de nota 0.5 micron
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8493
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 2