Learn More
Óxido de silicio(IV), ahumado amorfo, S.A. 130-170 m2/g, Thermo Scientific™
Código de producto. 11305537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305537 50 g 50 g
11325537 250 g 250 g
11315537 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042739.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adhesivos, selladores, siliconas
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Silicon (IV) oxide
Punto de fusión 1710°C
Nombre de nota Amorphous fumed
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Fórmula lineal SiO2
Índice Merck 14,8493
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 2.2 g/mL