Learn More
Óxido de silicio(IV), 99,5% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(IV) oxide |
| Punto de fusión | 1710°C |
| Color | Marrón a blanco |
| Forma física | Polvo de malla -325 |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (metals basis) |
| Densidad | 2.2 to 2.6 g/cm3 at 20°C |
| Información de solubilidad | Insoluble in water and acids. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silicon(IV) oxide
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Quartz