Learn More
Nitruro de silicio(IV), amorfo, nanopolvo, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432417 5 g 5 g
15497015 25 g 25 g
15407025 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045611.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12033-89-5
Fórmula molecular N4Si3
Peso molecular (g/mol) 140.28
Número MDL MFCD00011230
Clave InChI HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
Nombre IUPAC Nitruro de silicio
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon (IV) nitride
Punto de fusión 1900°C (sublimation)
Nombre de nota Amorphous
Color Gris
Forma física Polvo APS de 15-30 nm,S.A. de 103 a 123 m
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,8497
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.28
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Olor Odorless
Densidad 3.2 g/mL