Learn More
Yoduro de silicio (IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 290°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(IV) iodide |
| Punto de fusión | 120°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristalino, envasado bajo argón |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air, light, and moisture sensitive |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (metals basis) |
| Densidad | 4.198 g/cm3 at 20°C |
| Información de solubilidad | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silicon(IV) iodide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Silicon(IV) iodide