Learn More
Yoduro de silicio(IV), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319638 25 g 25 g
11329638 5 g 5 g
11339638 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044141.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-84-4
Fórmula molecular I4Si
Peso molecular (g/mol) 535.70
Número MDL MFCD00054041
Clave InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
Nombre IUPAC tetrayodosilano
SMILES I[Si](I)(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición 290°C
Nombre del producto químico o material Silicon (IV) iodide
Punto de fusión 120°C
Color Blanco
Forma física Masas
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.198 g/mL
Fórmula lineal SiI4
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.7
Porcentaje de pureza 99.999%