Learn More
Cloruro de silicio(IV), 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 57.6°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(IV) chloride |
| Punto de fusión | -70°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 25 mL |
| Olor | Acrid |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 1.483 g/mL |
| Show More |
Safety and Handling
- Silicon(IV) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride