Learn More
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
50 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10114220 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10606412 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10751994 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10114220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201160500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 169.89
Número MDL MFCD00011229
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
Nombre IUPAC tetraclorosilano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 58.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión -70.0°C
Nombre de nota 99.8+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.413
Gravedad específica 1.48
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Densidad 1.4800g/mL
Fórmula lineal SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Índice Merck 15, 8639
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.