Learn More
Cloruro de silicio(IV), solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696875 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10696875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428761000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
CAS 10026-04-7, 75-09-2
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Cl4Si
Fórmula lineal SiCl4
Número MDL MFCD00011229
Índice Merck 15, 8639
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetraclorosilano
Peso molecular (g/mol) 169.89
PubChem CID 24816
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Clear colorless solution
Gravedad específica 1.34
Densidad 1.3400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.