Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de silicio(II), 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434845 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15434845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041093.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon(II) oxide sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 10097-28-6
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular OSi
Número MDL MFCD00151536
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O+]#[Si-]
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
Peso molecular (g/mol) 44.084
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09
Porcentaje de pureza 99.9%