Learn More
Óxido de silicio(II), grado óptico, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473830 250 g 250 g
11483830 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089829.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1880°C
Nombre del producto químico o material Silicon (II) oxide
Punto de fusión >1702°C
Color Negro
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal SiO
Índice Merck 14,8496
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Densidad 2.13 g/mL