Learn More
Óxido de silicio(II), 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328858 100 g 100 g
11318858 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041711.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para deposición al vacío
Silicon(II) oxide can be used for synthesis of fine ceramic materials, such as silicon nitride, silicon carbide fine ceramic powder raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1880°C
Nombre del producto químico o material Silicon(II) oxide
Punto de fusión >1702°C
Nombre de nota 6 to 15mm Pieces
Forma física Piezas de 6-15 mm
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.13 g/mL
Índice Merck 14,8496
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09
Porcentaje de pureza 99.9%