Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio HPTLC RP-18 W/UV254
Código de producto. 10466091 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10466091 20 x 20 cm 25 PCS
1 options
Código de producto. 10466091 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811071
En stock
Diseñadas para su uso en HPTLC. Placas de vidrio HPTLC RP-18 W/UV254 Macherey-Nagel™ tienen una capa de nanosílice modificada con un indicador fluorescente para UV de onda corta (254 nm). Es humectable con agua, resistente a ácidos y estable a pH 2–10.
Diseñadas para su uso en HPTLC. Las placas de vidrio HPTLC RP-18 W/UV254 Macherey-Nagel™ tienen una capa de nanosílice modificada con un indicador fluorescente para UV de onda corta (254 nm). Es humectable con agua, resistente a ácidos y estable a pH 2–10.
Las placas de vidrio RP-18 W/UV254 presentan capas de sílice modificada con octadecilo con un indicador fluorescente para su uso en cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC). Pueden utilizarse en modos de separación de fase normal o de fase inversa, con eluyentes desde disolventes anhidros hasta mezclas con altas concentraciones de agua. La polaridad relativa del eluyente determina la polaridad de la capa.
  • Producto resistente a los ácidos y con fluorescencia azul pálido para UV de onda corta (254 nm)
  • Las sustancias que absorben los rayos UV aparecen como manchas de color azul oscuro a negro en un fondo azul claro
  • Orden de polaridad: sílice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Aplicación recomendada: Aminofenoles, barbitúricos, conservantes, nucleobases, hidrocarburos aromáticos policíclicos, esteroides, tetraciclinas, plastificantes (ftalatos)
  • Estable a pH 2–10; 14 % de contenido de carbono
Especificaciones
Material del respaldo Sílice 60
Material Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) HPTLC
Volumen de poro 0,75 ml/g
Absorbente Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
Superficie específica 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm