Learn More
Ebro Electronic™ Cable de extensión AX 110
Descripción
Cable alargador para sondas con conector lemosa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva RoHS 2011/65/UE |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Cable alargador para sondas con conector lemosa |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Longitud (métrico) | 1 m |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Silicio |
| Modelo | AX 110 |
| Peso (métrico) | 0.12 kg |
| Tipo de producto | Cable alargador |
| Mostrar más |