Learn More
Dióxido de silicona, purum p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697330 500 g Frasco de polietileno 500 g
15687330 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 84878500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., acid purified, sand
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60676-86-0
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Punto de fusión 1610°C
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.6g/mL at 25°C