Learn More
Dióxido de silicio, purum p.a., purificado con ácido, Solstice
Código de producto. 15627340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15627340 5 kg 5 Kg
15617340 500 g 500 g
15607340 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15627340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 848805KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Purum p.a., purificado con ácido
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60676-86-0
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,08g/mol
Densidad 2,6 g/mL a 25 °C