Learn More
Dióxido de silicona. 99 %, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon dioxide |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | SiO2 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silicon dioxide
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Quartz