Learn More
Dióxido de silicio, 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
20 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
20 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11954121 100 g Frasco de vidrio 100 g
11944121 5 g Frasco de vidrio 5 g
11934121 20 g Frasco de vidrio 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437151000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Punto de fusión 1610.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 44.5 to 47.9% (Si)
Fórmula lineal SiO2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2