Learn More
Polvo de carburo de silicio, superfino, grano 600, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silicon carbide powder is used for its hardness in abrasive machining processes such as grinding, honing, water-jet cutting and sandblasting. And is also used as a support and shelving material in high temperature kilns such as for firing ceramics, glass fusing, or glass casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El polvo de carburo de silicio se utiliza por su dureza en procesos de mecanizado abrasivos como rectificado, bruñido, corte por chorro de agua y chorreo de arena. Y también se utiliza como material de soporte y estanterías en hornos de alta temperatura, como para la cocción de cerámica, la fusión o la fundición de vidrio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon carbide powder |
| Nombre de nota | superfine, 600 grit |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 3.16 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | methanidylidynesilylium |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.1 |