Learn More
Polvo de carburo de silicio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El carburo de silicio se utiliza en abrasivos, en pulido y rectificado. Se utiliza muy a menudo en aplicaciones que requieren alta resistencia, como frenos de automóvil, embragues de coche y placas cerámicas de chalecos antibalas. Las aplicaciones electrónicas del carburo de silicio tienen lugar en forma de diodos emisores de luz y sensores. Se utiliza para la producción de plantas fértiles de maíz transgénico. Bigotes de carburo de silicio y cerámica de diboruro de circonio. Desempeña un papel importante en el comportamiento del tratamiento de grietas.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio fundido, hidróxido de potasio y en hierro fundido.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon carbide |
| Nombre de nota | fine, 320 grit |
| Cantidad | 500 g |
| Densidad | 3.16g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.1 |