Learn More
Carburo de silicio, compuesto de molienda 600, 57 g, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
57 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
15441567 57 g cada uno
1 options
Código de producto. 15441567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039801.LA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Compuesto de molienda para pulir ventanas de cristal IR
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon carbide
Nombre de nota 600 grinding compound
CAS 409-21-2
Cantidad 57 g
Fórmula molecular CSi
Número MDL MFCD00049531
Sinónimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
Clave InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[Si+]
Nombre IUPAC methanidylidynesilylium
Peso molecular (g/mol) 40.10
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.1