Learn More
Silicio, 99+%, polvo, malla -325
Código de producto. 10732125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732125 500 g Frasco de plástico 500 g
10092760 10 g Frasco de vidrio 10 g
10626412 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    166.65€ / 500 g
    Ahorro 26.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Punto de ebullición 2355.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon
Punto de fusión 1410.0°C
Nombre de nota -325 mesh
Color Gris
Forma física Polvo fino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 8630
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides,soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor,alkalis,insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación