Learn More
Silicio, +99 %, polvo, malla - 325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
100 g
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10626412 100 g Frasco de plástico 100 g
10092760 10 g Frasco de vidrio 10 g
10732125 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10626412
Brand: Thermo Scientific Acros 201561000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Specifications
Punto de ebullición 2355.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon
Punto de fusión 1410.0°C
Nombre de nota -325 mesh
Color Gris
Forma física Polvo fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 8630
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Silicon powder
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement