Learn More
Ácido silícico, n-hidrato, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15527814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15527814 500g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15527814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 032401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicic Acid
Nombre de nota n-Hydrate
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 2,10kg
Cantidad 500g
Forma física Polvo
Grado Reactivo BAKER ANALYZED