Learn More
Silicic Acid, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15633080 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15633080 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15623080 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15633080 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3063631KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1343-98-2
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Silicic Acid
Envase Poly Bottle
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo
Número UN NONH for all modes of transport