Learn More
Silicic Acid, 99.9%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15622940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15622940 25 g Poly Bottle 25 g
1 options
Código de producto. 15622940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 28877225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purified by refining, 20 μm, 99.9%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicic Acid
pH 3 to 8 (at 33g/L 25°C)
CAS 1343-98-2
Envase Poly Bottle
Cantidad 25 g
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC ácido silícico
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Porcentaje de pureza 99.90%