Learn More
Gel de sílice naranja, para secado, grado no tóxico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10116863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10116863 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10005313 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10647444 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10116863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392030050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-36-2
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00077645
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel orange
Color Naranja
Forma física Gránulos
Material Silica Gel
Cantidad 5 kg
Pérdida por secado 2% max. (120°C, 2 h)
Envase Tambor de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.