Learn More
Gel de silicio, Chem-Lab
Código de producto. 11943315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11943315 1 kg Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 11943315 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1922.1000
Se utiliza como agente desecador en aplicaciones de laboratorio. El gel de silicio Chem-Lab es un compuesto de dióxido de silicio granulado que adsorbe fácilmente el agua y protege los procesos y productos de los efectos de la humedad.
La alta superficie específica del gel de sílice le permite adsorber el agua fácilmente, lo que lo hace útil como desecante (agente de secado). En química, el gel de sílice se utiliza en la cromatografía como fase estacionaria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Dioxide
Forma física Sólido
CAS 7631-86-9
Densidad 0.75g/cm3
Material Silicon Dioxide
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular O2Si
Pérdida por secado <2%
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Envase Polietileno
Información de solubilidad Insoluble
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Absorción de agua Max capacity: >25%