Learn More
Trajan™ Tubos de sílice fundida no desactivados para GC
Código de producto. 15268833
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 m
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15268833 5 m 0,22 mm 0,36 mm 10 metros
11928716 10 m 0,005 mm 0,285 mm cada uno
15218843 25 m 0,53 mm 0,68 mm 25 metros
13467238 10 m 0,075 mm 0,19 mm cada uno
15218833 10 m 0,1 mm 0,36 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15268833 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 062475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones capilares de GC, LC y bioanalíticas. Los tubos de sílice fundida no desactivados para GC Trajan Scientific and Medical™ están protegidos con una resina de poliimida de alta temperatura
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones capilares de GC, LC y bioanalíticas
  • Fabricados con sílice fundida de alta calidad
  • Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
  • Con un diámetro interior de 0
Especificaciones
Tipo Tubos capilares
Desactivación No desactivado
Para utilizar con (aplicación) GC, LC y aplicaciones bioanalíticas
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,36 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Material Sílice