Learn More
Sílice, solución estándar, Specpure™, SiO2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396059 500 mL 500 ml
11329877 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042225.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011232
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica standard solution
Nombre de nota SiO2 1000μg/mL
Forma física Líquido
Tipo Standard
Cantidad 500 mL
Grado Specpure