Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Código de producto. p-8012419 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 100 mm
50x200mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Cantidad:
100/Paq.
12/Paq.
15/Paq.
20/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Indicador fluorescente:
UV254
UV254 + UV366
Tamaño de la unidad:
12 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 15
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Grosor (métrico) Indicador fluorescente unitSize
10308221 100 x 100 mm 25/Paq. 0,25 mm UV254 paquete de 25
10469941 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm - 50 PCS
10649391 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm UV254 + UV366 paquete de 50
11857043 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm UV254 paquete de 50
10023021 200 x 200 mm 12/Paq. 2 mm UV254 12 PCS
10055711 200 x 200 cm 25/Paq. 0,25 mm UV254 + UV366 paquete de 25
10698811 200 x 200 mm 20/Paq. 0,5 mm - paquete de 20
10609011 200 x 200 mm 15/Paq. 1 mm - paquete de 15
10184851 200 x 200 mm 12/Paq. 2 mm - paquete de 12
10576701 50 x 100 mm 50/Paq. 0,25 mm - paquete de 50
10575571 50 x 100 mm 50/Paq. 0,25 mm UV254 50 PCS
10388071 50x200mm 100/Paq. 0,25 mm - paquete de 100
10716152 50 x 200 mm 100/Paq. 0,25 mm UV254 paquete de 100
12770154 50 x 200 mm 100/Paq. 0,25 mm UV254 + UV366 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10308221 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 809020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas.Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Placas TLC de vidrio, SIL G/UV 254.
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm