Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Código de producto. 10609011 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 100 mm
50x200mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Cantidad:
100/Paq.
12/Paq.
15/Paq.
20/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 15
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
Indicador fluorescente:
UV254
UV254 + UV366
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Grosor (métrico) unitSize Indicador fluorescente
10609011 200 x 200 mm 15/Paq. 1 mm paquete de 15 -
10308221 100 x 100 mm 25/Paq. 0,25 mm paquete de 25 UV254
10469941 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm 50 PCS -
10649391 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm paquete de 50 UV254 + UV366
11857043 100 x 200 mm 50/Paq. 0,25 mm paquete de 50 UV254
10023021 200 x 200 mm 12/Paq. 2 mm 12 PCS UV254
10055711 200 x 200 cm 25/Paq. 0,25 mm paquete de 25 UV254 + UV366
10698811 200 x 200 mm 20/Paq. 0,5 mm paquete de 20 -
10184851 200 x 200 mm 12/Paq. 2 mm paquete de 12 -
10576701 50 x 100 mm 50/Paq. 0,25 mm paquete de 50 -
10575571 50 x 100 mm 50/Paq. 0,25 mm 50 PCS UV254
10388071 50x200mm 100/Paq. 0,25 mm paquete de 100 -
10716152 50 x 200 mm 100/Paq. 0,25 mm paquete de 100 UV254
12770154 50 x 200 mm 100/Paq. 0,25 mm paquete de 100 UV254 + UV366
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10609011 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 809061
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas.Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Placas TLC de vidrio, SIL G/UV 254.
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 15/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 1 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm