Descripción
Placas de vidrio HPTLC en diferentes tamaños para muchas aplicaciones distintas. Gel de sílice (SiOH) impregnado con cafeína para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |